Merck
749125
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) oxo pivalate
greener alternative
Synonim(y):
Basic cobalt(II) pivalate, Cobalt, hexakis[μ-(2,2-dimethylpropanoato-κO:κO′)]hexakis[μ3-(2,2-dimethylpropanoato-κO:κO:κO′)]di-μ4-oxoocta-, Tetrameric Co cluster
Wybierz wielkość
500 MG
2700,00 zł
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
2700,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H108Co8O26
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1716.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)O[Co-]1O[Co-](O\C(=[O+]/[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)O\C(=[O+]/[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)[O+]=C(O[Co-]2O[Co-](O\C(=[O+]\1)C(C)(C)C)\[O+]=C(\O[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)\[O+]=C(\O[Co]OC(=[O+]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/12C5H10O2.8Co.2O/c12*1-5(2,3)4(6)7;;;;;;;;;;/h12*1-3H3,(H,6,7);;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;4*+1;4*+2;;/p-12
Klucz InChI
PBKALLJUIAKYSI-UHFFFAOYSA-B
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Oksypiwalan kobaltu(II) to dinuklearny kompleks, który zazwyczaj powstaje w bezpośredniej reakcji węglanu kobaltu z kwasem piwalanowym, a następnie krystalizacji z MeCN. Jego struktura obejmuje dwa miejsca Co(II) połączone dwoma 2,11-karboksylanami (notacja Harrisa) i atomem tlenu.[1]
Zastosowanie
W pracy opisano syntezę trójjądrowego kompleksu [Co3(Piv)2L12L22] poprzez reakcję piwalanu kobaltu(II) ze znakowaną spinowo zasadą Schiffa.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Redox-Induced Change in the Ligand Coordination Mode.
Ovcharenko V, et al.
Inorganic Chemistry, 53(19), 10033-10035 (2014)
Synthetic and structural studies of cobalt-pivalate complexes
Aromi G, et al.
Chemistry?A European Journal , 9(20), 5142-5161 (2003)
Steffen Hausdorf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 7(7), 1107-1113 (2009-03-27)
An ethynylene diisophthalic acid linker molecule was synthesized and used to form a zinc carboxylate-based metal organic framework (MOF) with very large pores and unit cell volume resulting from the unusual combination of structurally different inorganic units forming the secondary
Steffen Hausdorf et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(33), 7567-7576 (2008-07-26)
The contributions of terephthalic acid and Zn(2+)-coordinated water in N,N-diethylformamide (DEF) to the overall proton activity in the synthesis of MOF-5 (Zn4O(BDC)3, BDC = 1,4-benzenedicarboxylate) were quantitatively determined by combined electrochemical and UV-vis spectroscopic measurements. Structural transformations of zinc carboxylate-based
Steffen Hausdorf et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(32), 10978-10981 (2010-08-12)
A simple two-component procedure was developed to synthesize not only classical zinc-based IRMOFs represented by MOF-5 but also the cobalt and beryllium homologues of this most prominent MOF. The procedure is the first manifestation of mirroring the IRMOF series with