Merck
749095
Sigma-Aldrich
N-(2-Carboxyethyl)glycine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH215NHCH2CO2H
Masa cząsteczkowa:
148.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CC[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c7-4(8)1-2-6-3-5(9)10/h6H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)/i6+1
Klucz InChI
GAUBNQMYYJLWNF-PTQBSOBMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)