Merck
748838
Sigma-Aldrich
N-Methoxy-N-methyl-1H-imidazole-1-carboxamide
≥95%
Synonim(y):
Heller-Sarpong reagent, WImC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508
gęstość
1.204 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CON(C)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-8(11-2)6(10)9-4-3-7-5-9/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
DOQREVDTYAHWSN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-metoksy-N-metylo-1H-imidazolo-1-karboksyamid(lub N-metoksy-N-metylokarbamoilimidazol) może być użyty jako odczynnik do przygotowania:
  • N-metoksy-N-metylocyjanoformamidu w reakcji z cyjankiem trimetylosililowym.[1]
  • Estrów i amidów poprzez chemoselektywną estryfikację i amidowanie kwasów karboksylowych.[2]
  • Jodki karbamoiloimidazoliowe i ich pochodne, takie jak ureazy, tiomoczniki, karbaminiany i amidy w reakcji z aminami, alkoholami, tiolami i kwasami karboksylowymi.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carbamoylimidazolium and thiocarbamoylimidazolium salts: novel reagents for the synthesis of ureas, thioureas, carbamates, thiocarbamates and amides
Grzyb JA, et al.
Tetrahedron, 61(30), 7153-7175 (2005)
N-Methoxy-N-methylcyanoformamide, a Highly Reactive Reagent for the Formation of β-Keto Weinreb Amides and Unsymmetrical Ketones
Nugent J and Schwartz BD
Organic Letters, 18(15), 3834-3837 (2016)
Chemoselective esterification and amidation of carboxylic acids with imidazole carbamates and ureas
Heller ST and Sarpong R
Organic Letters, 12(20), 4572-4575 (2010)
Powiązane treści
Professor Heller's research focuses on mild acylation reactions using carbonylimidazole-derived reagents.