Merck
8.43818
Kwas 5-(4-fluorofenylo)pirydyno-3-karboksylowy
for synthesis
Synonim(y):
5-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-carboxylic acid, 5-(4-Fluorophenyl)nicotinic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
pH
5.7 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
215 °C
density
0.5 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)c2cncc(c2)C(=O)O
InChI
1S/C12H8FNO2/c13-11-3-1-8(2-4-11)9-5-10(12(15)16)7-14-6-9/h1-7H,(H,15,16)
InChI key
KISDAKHYANOMTN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Colour (visual): white to offwhite
Appearance of substance (visual): powder
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Melting range (lower value): ≥ 210 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2