Merck
748250
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylthiazole
96%
Synonim(y):
2-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4BrNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.572
gęstość
1.654 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cc1csc(Br)n1
InChI
1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3
Klucz InChI
KLFWJAAGXUDNIS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)