747300
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution
10 nm avg. part. size (TEM), amine functionalized, 1 mg/mL Fe in H2O, dispersion
Synonim(y):
Fe NP NH2, FexOy, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
About This Item
Polecane produkty
Postać
dispersion
nanoparticles
stężenie
1 mg/mL Fe in H2O
namagnesowanie
>45 emu/g (at room temperature; under 4500 Oe)
kolor
brown
śr. rozm. cząst.
10 nm (TEM)
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C
~1 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
Klucz InChI
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Do not freeze.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Iron oxide nanoparticles find diverse applications in magnetic data storage, biosensing, and drug delivery due to their properties.
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Prof. Yadong Yin omawia różne metody syntezy nanokryształów magnetytu i ich zastosowania w różnych dziedzinach.