Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1630,00 zł
Quality Segment
form
dispersion, nanoparticles
packaging
pkg of 1 mL
storage condition
do not freeze
concentration
1 mg/mL in H2O
avg. part. size
30 nm (TEM)
functional group
streptavidin
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 30 nm avg. part. size (TEM), streptavidin functionalized, 1 mg/mL in H2O | description 10 nm avg. part. size (TEM), streptavidin functionalized, 1 mg/mL in H2O | description 15 nm avg. part. size (TEM), streptavidin functionalized, 1 mg/mL in H2O | description 15 nm avg. part. size (TEM), PEG functionalized, 1 mg/mL in H2O |
| functional group streptavidin | functional group streptavidin | functional group streptavidin | functional group PEG |
| storage condition do not freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| form dispersion, nanoparticles | form nanoparticles, dispersion | form dispersion, nanoparticles | form dispersion, nanoparticles |
| concentration 1 mg/mL in H2O | concentration 1 mg/mL in H2O | concentration 1 mg/mL in H2O | concentration 1 mg/mL in H2O |
| packaging pkg of 1 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron oxide (II,III), nanoparticles
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?