Merck
745510
Sigma-Aldrich
4-Heptyl acetate
98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18O2
Masa cząsteczkowa:
158.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
ciąg SMILES
CCCC(OC(C)=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
JPXGPRBLTIYFQG-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)