Przejdź do
795879
1,2-Dihydroxybenzene-d4
96 atom % D, 95% (CP)
Synonim(y):
Catechol-d4
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D4O2H2
Masa cząsteczkowa:
114.14
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
96 atom % D
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
96 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
mass shift
M+4
SMILES string
OC1=C(O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
YCIMNLLNPGFGHC-RHQRLBAQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
723886389366425362
description
96 atom % D, 95% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
description
99 atom % D
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
assay
95% (CP)
assay
98% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
isotopic purity
96 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
103963-58-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)