Merck
739278
Sigma-Aldrich
6,13-Bis((triethylsilyl)ethynyl)pentacene
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
TES pentacene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H42Si2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
554.91
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
crystals
mp
261-266 °C
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=10−5 cm2/V·s)
ciąg SMILES
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3ccccc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5ccccc5cc14
InChI
1S/C38H42Si2/c1-7-39(8-2,9-3)23-21-33-35-25-29-17-13-15-19-31(29)27-37(35)34(22-24-40(10-4,11-5)12-6)38-28-32-20-16-14-18-30(32)26-36(33)38/h13-20,25-28H,7-12H2,1-6H3
Klucz InChI
WSBQAUOFFOKRMX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
TES-Pentacene can be used as a p-type semiconductor and also as an additive when combined with other semiconducting materials such as poly-3-hexylthiophene (P3HT) for use in Organic Photovoltaic Devices.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sheraw, Chris D.; Jackson, Thomas N.; Eaton, Dave L., et al
Advanced Mat., 15, 2009-2009 (2003)
Brooks, J. S.; Tokumoto, T.; Choi, E.-S., et al.
Journal of Applied Physics, 96, 3312-3312 null
Produkty
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.