Merck
738301
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,5-diaminopyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6BrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
122-127 °C
ciąg SMILES
Nc1cnc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C5H6BrN3/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
Klucz InChI
YJENCMIONVUOCW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)