Merck
738085
Sigma-Aldrich
Isophorone-2,4,4,6,6-d5
97 atom % D, 95% (CP)
Synonim(y):
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one-2,4,4,6,6-d5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9D5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
95% (CP)
Postać
liquid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
tw
213-214 °C (lit.)
mp
-8 °C (lit.)
gęstość
0.956 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C1=C(C)C([2H])([2H])C(C)(C)C([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3/i4D,5D2,6D2
Klucz InChI
HJOVHMDZYOCNQW-FIFBNPHPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.0 °C - closed cup