Merck
737976
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoro-1,1′-biphenyl
97%
Synonim(y):
2,4-Difluorobiphenyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
61-66 °C
grupa funkcyjna
fluoro
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8F2/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Klucz InChI
JVHAJKHGPDDEEU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)