Merck
737232
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5F3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Postać
solid
mp
38-43 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Cc1cnc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c1-4-2-11-5(3-10-4)6(7,8)9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
XZOKPWSKJRCLQO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
48.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)