Merck
735574
Sigma-Aldrich
(S)-1-Fmoc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
Synonim(y):
(S)-1-Fmoc-4-oxohomoproline, Fmoc-L-Homopro(4-oxo)-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
228-233 °C
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H19NO5/c23-13-9-10-22(19(11-13)20(24)25)21(26)27-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,18-19H,9-12H2,(H,24,25)/t19-/m0/s1
Klucz InChI
YGAHCGORXONSSM-IBGZPJMESA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)