Merck
735566
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
97%
Synonim(y):
(R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H21NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
42-47 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)[C@H]1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H21NO5/c1-5-18-11(16)10-8-9(15)6-7-14(10)12(17)19-13(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
YAVQLRUBKDCOCI-SNVBAGLBSA-N
Zastosowanie
Ethyl (R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate can be used as a key intermediate in the preparation of 4-oxopipecolic acid enantiomer, a non-proteinogenic amino acid having antibiotic activity.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Practical synthesis of both enantiomers of protected 4-oxopipecolic acid
Machetti F, et al.
Tetrahedron, 57(23), 4995-4998 (2001)