Merck
735272
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-chloropyrimidine
97%
Synonim(y):
6-Amino-4-chloropyrimidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
214-219 °C
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
DUKKRSPKJMHASP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)