Merck
734780
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-iodopyridine
97%
Synonim(y):
3-Iodo-4-aminopyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
95-100 °C
ciąg SMILES
Nc1ccncc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
Klucz InChI
ZGOCEDVVZKFHSY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)