Merck
734721
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-4-carboxylic acid
95%
Synonim(y):
2-Iodoisonicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4INO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
225-230 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccnc(I)c1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
Klucz InChI
FALCXGCLOUKBSP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)