Merck
733121
Sigma-Aldrich
N-Ethyldiethanolamine-1,1,1′,1′−d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2N(CH2CD2OH)2
Masa cząsteczkowa:
137.21
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
bp
246-252 °C (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)CN(CC)CC([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3/i5D2,6D2
Klucz InChI
AKNUHUCEWALCOI-NZLXMSDQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
255.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)