Merck
73309
Sigma-Aldrich
(R)-Fmoc-4-(3-pyridyl)-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-3-(Fmoc-amino)-4-(3-pyridyl)butyric acid, Fmoc-4-(3-pyridyl)-D-β-homoalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Nazwa produktu
(R)-Fmoc-4-(3-pyridyl)-β-Homoala-OH, ≥98.0% (HPLC)
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C[C@@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H22N2O4/c27-23(28)13-17(12-16-6-5-11-25-14-16)26-24(29)30-15-22-20-9-3-1-7-18(20)19-8-2-4-10-21(19)22/h1-11,14,17,22H,12-13,15H2,(H,26,29)(H,27,28)/t17-/m1/s1
Klucz InChI
QBMDHZYUTBFELW-QGZVFWFLSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)