Merck
902885
Kanał ścienny szafy 55 mm
10 mm connector (connections on both sides)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
fitting
10 mm connector (connections on both sides)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Indywidualne instalacje doprowadzające rozpuszczalniki często współpracują z szafami bezpieczeństwa i wyciągami oparów. Ten kanał ścienny szafy może być używany jako łącznik między wewnętrzną i zewnętrzną stroną szafy bezpieczeństwa o maksymalnej grubości ścianki 55 mm. Końcówki przyłączeniowe to rurki o średnicy 10 mm.
z obustronnymi złączami rurowymi 10 mm, średnica 22 mm, długość 115 mm