Merck
733067
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylaniline
98%
Synonim(y):
4-Methyl-o-anisidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
31-33 °C
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COc1cc(C)ccc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
CJJLEUQMMMLOFI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)