Merck
731773
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-9-phenylcarbazole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H11Br2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
solid
mp
160-164 °C
ciąg SMILES
Brc1ccc2n(-c3ccccc3)c4ccc(Br)cc4c2c1
InChI
1S/C18H11Br2N/c19-12-6-8-17-15(10-12)16-11-13(20)7-9-18(16)21(17)14-4-2-1-3-5-14/h1-11H
Klucz InChI
JBWRZTKHMKVFMQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rajendra Kumar Konidena et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(2), 313-321 (2018-12-14)
In this study, two new dibenzofuran derivatives featuring one or two cyanocarbazole units, 6-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)-9-phenyl-9H-carbazole-3-carbonitrile (mBFCzCN) and 6,6'-(dibenzo[b,d]furan-4,6-diyl)bis(9-phenyl-9H-carbazole-3-carbonitrile) (dBFCzCN), were developed as host materials for phosphorescent organic light emitting diodes (PhOLEDs). A new molecular design connecting the cyanocarbazole to the dibenzofuran
Produkty
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Organiczna elektronika obiecuje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej przewyższające technologię opartą na krzemie.