Merck
731757
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-9H-carbazole-3-boronic acid pinacol ester
>97%
Synonim(y):
9-Ethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
>97%
Formularz
solid
mp
115-120 °C
ciąg SMILES
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
InChI
1S/C20H24BNO2/c1-6-22-17-10-8-7-9-15(17)16-13-14(11-12-18(16)22)21-23-19(2,3)20(4,5)24-21/h7-13H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
WZHQDHUWGUPVQF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Organiczna elektronika obiecuje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej przewyższające technologię opartą na krzemie.