Merck
731730
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
≥95%
Synonim(y):
1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6BF3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
mp
132-137 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cn1nc(cc1B(O)O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H6BF3N2O2/c1-11-4(6(12)13)2-3(10-11)5(7,8)9/h2,12-13H,1H3
Klucz InChI
XPUNXPPXMANQGF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)