Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16BF3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.06
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder or crystals
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
form
powder or crystals
mp
99-100 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C1=NN(C)C=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H16BF3N2O2/c1-9(2)10(3,4)19-12(18-9)7-6-17(5)16-8(7)11(13,14)15/h6H,1-5H3
InChI key
MUZZCKPFJNQCIH-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful boronic acid pinacol ester for synthesis of various bioactive small molecules. This product was previously listed as BML00234.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description AldrichCPR | description - | description AldrichCPR |
| assay ≥97% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder or crystals | form solid | form solid | form solid |
| mp 99-100 °C | mp - | mp - | mp - |
| functional group fluoro | functional group fluoro | functional group - | functional group aldehyde, fluoro |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?