Merck
731404
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5FIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
40-45 °C
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
ciąg SMILES
Cc1cnc(F)cc1I
InChI
1S/C6H5FIN/c1-4-3-9-6(7)2-5(4)8/h2-3H,1H3
Klucz InChI
BVKQLNXPPQEELX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)