Merck
730599
Sigma-Aldrich
Cycloheptylmagnesium bromide solution
2 M in diethyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13BrMg
Masa cząsteczkowa:
201.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solution
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
2 M in diethyl ether
gęstość
1.034 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Br[Mg]C1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13.BrH.Mg/c1-2-4-6-7-5-3-1;;/h1H,2-7H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
KMAQJJKRGAFLBH-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)