Merck
727601
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldiamine
≥96.5% (GC)
Synonim(y):
2,2′-Diaminobiphenyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
Beilstein:
1949579
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
≥96.5% (GC)
Postać
solid
ciąg SMILES
Nc1ccccc1-c2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H,13-14H2
Klucz InChI
HOLGXWDGCVTMTB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)