Merck
727296
Sigma-Aldrich
(S)-1-Methoxy-2-propylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonim(y):
(S)-2-Amino-1-methoxypropane
Wybierz wielkość
5 G
447,00 zł
25 G
1440,00 zł
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
447,00 zł
25 G
1440,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
Beilstein:
5725728
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
99%
Formularz
liquid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥99.5%
grupa funkcyjna
amine
ether
ciąg SMILES
COC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Klucz InChI
NXMXETCTWNXSFG-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
(S)-1-Methoxy-2-propylamine can be used:
  • As an intermediate in the synthesis of piperazinebenzylamine based human MC4 receptor antagonists.[1]
  • To prepare imidazopyrimidine derivatives as potent p38 MAP kinase inhibitors.[2]
  • In the synthesis of a marine natural product nhatrangin A.[3]
Informacje prawne
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
47.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
8.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Optimization of piperazinebenzylamines with a N-(1-methoxy-2-propyl) side chain as potent and selective antagonists of the human melanocortin-4 receptor
Pontillo J, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(20), 4615-4618 (2005)
Formal enantioselective synthesis of nhatrangin A
Feuillastre S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 18(10), 1949-1956 (2020)
Imidazopyrimidines, potent inhibitors of p38 MAP kinase
Rupert KC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(3), 347-350 (2003)