Merck
727016
Sigma-Aldrich
(R)-4-Fluoromandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 98%
Synonim(y):
4-Fluoro-D-mandelic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
8H7FO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
592.42
Beilstein:
2692850
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.5% (HPLC)
98%
Formularz
powder
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.5%
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
RWCMOQXHIDWDDJ-SSDOTTSWSA-N
Informacje prawne
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)