Przejdź do
SML2343
SGC3027
≥98 mg/mL (HPLC)
Synonim(y):
SGC3027, 5′-S-[4-[(N-(3-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxo-cyclohexa-1,4-dienyl)-3-methyl)butyryl)-(N-(4′-chloro-biphenyl-3-ylmethyl)amino]butyl]-5′-thioadenosine, N-(4-((((2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)thio)butyl)-N-((4′-chloro-[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl)-3-methyl-3-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)butanamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
732,70 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3460,00 zł
2941,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H47ClN6O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
787.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
732,70 zł
Cena katalogowa862,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
concentration
≥98 mg/mL (HPLC)
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C2=CC(CN(C(CC(C)(C)C(C(C(C)=C3C)=O)=C(C)C3=O)=O)CCCCSC[C@H]4O[C@@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC=N6)[C@H](O)[C@@H]4O)=CC=C2
InChI
1S/C41H47ClN6O6S/c1-23-24(2)35(51)32(25(3)34(23)50)41(4,5)18-31(49)47(19-26-9-8-10-28(17-26)27-11-13-29(42)14-12-27)15-6-7-16-55-20-30-36(52)37(53)40(54-30)48-22-46-33-38(43)44-21-45-39(33)48/h8-14,17,21-22,30,36-37,40,52-53H,6-7,15-16,18-20H2,1-5H3,(H2,4
InChI key
MLJVGAYSVYMPSB-MSUKGTQXSA-N
Biochem/physiol Actions
SGC3027 is a selective and cell-active inhibitor of protein arginine N-methyltransferase (PRMT7) It is a pro-drug of the active component, SGC8158, which is produced in the cell by reductases. SGC8158 was shown to inhibit PRMT7 with an IC50 value < 2.5 nM for methylation of H2B (23-37) and greater than 40-fold selectivity over other histone methyltransferases and non-epigenetic targets. SGC3027 inhibited the methylation of HSP70 In cellular assays using C2C12 cells with an IC50 value of 1.3 microM. The closely related SGC3027N is significantly less active in the cellular assay, and is a control compound for cellular studies.
Selective and cell-active PRMT7 inhibitor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2342SML2340SML2099
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
concentration
≥98 mg/mL (HPLC)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)