Merck
726885
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminooctane
produced by BASF, ChiPros®, ≥99.0%
Synonim(y):
(S)-2-Octylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
Beilstein:
1719319
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
produced by BASF
Próba
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formularz
liquid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥99.0%
ciąg SMILES
CCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
Informacje prawne
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)