Merck
726400
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)benzoic acid
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
α-Chloro-o-toluic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.59
Beilstein:
1940772
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
crystals
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
YTEUDCIEJDRJTM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3