Merck
725293
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-pyrazolecarboxylate
97%
Synonim(y):
Pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
148-154 °C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-4-7-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
MSPOSRHJXMILNK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)