Przejdź do
796980
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 1,1-dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
functional group
hydroxyl, sulfone
SMILES string
OC(CC1)CCS1(=O)=O
InChI
1S/C5H10O3S/c6-5-1-3-9(7,8)4-2-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
JABSMKPYEZTJTE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS015587SYX00433155160
description
-
description
AldrichCPR
description
-
description
99%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystals
functional group
sulfone, hydroxyl
functional group
sulfone
functional group
sulfone
functional group
thioether, ketone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)