Merck
724734
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4BrNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
199-206 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
RVCTZJVBWNFYRU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)