Merck
724475
Sigma-Aldrich
Poly(N-isopropylacrylamide-co-methacrylic acid-co-octadecyl acrylate)
5 mol % in methacrylic acid, 1 mol % in octadecyl acrylate, Mn 30,000-60,000
Synonim(y):
Poly(NIPAM-co-MAA-co-ODA), Polyacrylamide, functionalized polyNIPAM, functionalized polyacrylamide, polyNIPAM
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H11NO)m (C4H6O2)n (C21H40O2)p
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mn 30,000-60,000
stężenie
1 mol % in octadecyl acrylate
5 mol % in methacrylic acid
mp
>300 °C
Opis ogólny
Intelligent Swelling/Collapsing copolymer that can be used as a temperature- and pH-sensitive material.[1][2]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Salgado-Rodriguez; R.; Licea-Claverie; A.; Arndt; K. F.
Eur. Polymer J., 40, 1931-1931 (2004)
Quijada-Garrido; I.; Prior-Cabanillas; A.; Garrido; L.; Barrales-Rienda; J. M.
Macromolecules, 38, 7434-7434 (2005)
Produkty
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
Inżynieria tkankowa stała się kluczowym narzędziem terapeutycznym w leczeniu uszkodzonych lub chorych narządów i tkanek, takich jak naczynia krwionośne i pęcherze moczowe.
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.