Merck
719625
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-1,3,4-oxadiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
142-147 °C
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2nnco2
InChI
1S/C8H5BrN2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-11-10-5-12-8/h1-5H
Klucz InChI
UGBVZNXXRZISHN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)