Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1640,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in CHO cells
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
≤5.0 ng/mL ED50
mol wt
37.9 kDa
packaging
pkg of 20 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL6R(3570)
General description
Interleukin-6 Receptor Alpha (IL-6Rα) is a transmembrane protein.
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in CHO cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source mouse | biological source human |
| mol wt 37.9 kDa | mol wt 20.9 kDa | mol wt 21.7 kDa | mol wt 40.5 kDa |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?