Merck
719013
Sigma-Aldrich
(Piperidinium-1-ylmethyl)trifluoroborate
internal salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13BF3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
134-149 °C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)C[NH+]1CCCCC1
InChI
1S/C6H12BF3N/c8-7(9,10)6-11-4-2-1-3-5-11/h1-6H2/q-1/p+1
Klucz InChI
PFMNVTAJBBIDDU-UHFFFAOYSA-O
Zastosowanie
(Piperydyno-1-ylometylo)trifluoroboran może być stosowany jako odczynnik w katalizowanej palladem reakcji krzyżowego sprzęgania Suzuki z halogenkami arylowymi i heteroarylowymi w celu otrzymania pochodnych metylopiperydynylu.
Organotrifluoroborate involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling and cross coupling with mesylated phenol derivatives
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reinvestigation of aminomethyltrifluoroborates and their application in Suzuki- Miyaura cross-coupling reactions
Raushel J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(8), 2762-2769 (2011)
Cross-coupling of mesylated phenol derivatives with potassium ammonio-and amidomethyltrifluoroborates
Molander GA and Beaumard F
Organic Letters, 13(5), 1242-1245 (2011)
Produkty
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.