Merck
718998
Sigma-Aldrich
(Pyrrolidinium-1-ylmethyl)trifluoroborate
internal salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11BF3N
Masa cząsteczkowa:
152.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 718998, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
solid
mp
87-104 °C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)C[NH+]1CCCC1
InChI
1S/C5H10BF3N/c7-6(8,9)5-10-3-1-2-4-10/h1-5H2/q-1/p+1
Klucz InChI
IYJIUAKWLMMDRX-UHFFFAOYSA-O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)