Merck
718661
Sigma-Aldrich
N-Benzyloxycarbonyl-(isopropoxymethyl)amine
97%
Synonim(y):
N-Z-Isopropoxymethylamine, Benzyl N-(isopropoxymethyl)carbamate, Benzyl isopropoxymethyl-carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
70-74 °C
ciąg SMILES
CC(C)OCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-10(2)16-9-13-12(14)15-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
Klucz InChI
NJNHLPYLCKMUMH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)