Merck
718432
Sigma-Aldrich
Dichlofenthion-(ring-d3)
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D3H10Cl2O3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(OP(=S)(OCC)OCC)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C10H13Cl2O3PS/c1-3-13-16(17,14-4-2)15-10-6-5-8(11)7-9(10)12/h5-7H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D
Klucz InChI
WGOWCPGHOCIHBW-CRSPMMAGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)