Merck
718327
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-oxopentanoate
95%
Synonim(y):
5-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-3-oxopentanoic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
42-46 °C
grupa funkcyjna
ester
ketone
sulfone
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)CCS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H18O5S/c1-3-19-14(16)10-12(15)8-9-20(17,18)13-6-4-11(2)5-7-13/h4-7H,3,8-10H2,1-2H3
Klucz InChI
APRUPJUUTCSBAE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethyl 5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-oxopentanoate can be used as a reactant to prepare:
  • Ethyl 3-oxopent-4-enoate (Nazarov′s reagent) via base-induced β-elimination reaction. Nazarov′s reagent can be employed as an anulating agent in Robinson annulation of cyclic β-diketones and cycloalkanones.
  • γ-pyrones via triflic anhydride-mediated electrophilic condensation reaction.
Reactant for:
  • Preparation of the Nazarov reagent via base-induced ß-elimination reaction
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ethyl 5-[(4-Methylphenyl) sulfonyl]-3-Oxopentanoate: A Bench-Stable Synthon for Ethyl 3-Oxopent-4-enoate (Nazarov?s Reagent)
Benetti S, et al.
Synlett, 2008(17), 2609-2612 (2008)
Direct synthesis of γ-pyrones by electrophilic condensation of β-ketoesters
Rodrigues CAB, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(3), 680-683 (2017)