Merck
718033
Sigma-Aldrich
Sucrose solution
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), sodium azide (trace), sodium chloride 0.25 M
Wybierz wielkość
1 PKG
1850,00 zł
1 PKG
1850,00 zł
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1850,00 zł
1 PKG
1850,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Masa cząsteczkowa:
342.30
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.12
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Formularz
solution
Poziom jakości
skład
sodium azide (trace)
sodium chloride, 0.25 M
stężenie
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Powiązane kategorie
Ilość
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Matthias Lochner et al.
The Journal of experimental medicine, 205(6), 1381-1393 (2008-05-28)
The nuclear hormone receptor retinoic acid receptor-related orphan receptor gamma t (RORgamma t) is required for the generation of T helper 17 cells expressing the proinflammatory cytokine interleukin (IL)-17. In vivo, however, less than half of RORgamma t(+) T cells