Merck
721891
Sucrose solution
suitable for NMR (reference standard), 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), DSS 0.5 mM, NMR tube size 3 mm × 8 in.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Masa cząsteczkowa:
342.30
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
12352201
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
composition
DSS, 0.5 mM , sodium azide, 2 mM
concentration
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
3 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
format
single component solution
Preparation Note
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)