Merck
717894
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-bromo-3-methyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6BrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
117-122 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1n[nH]c(N)c1Br
InChI
1S/C4H6BrN3/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h1H3,(H3,6,7,8)
Klucz InChI
WZMBDMWFVPKYCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)