Merck
717800
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7IO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
239-243 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
HNJSYSWRPCCSQI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)